Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.439
pb
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.190 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
RVBUZBPJAGZHSQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter