239798
1,3-Dioxolane
≥99.5%
Sinônimo(s):
Ethylene glycol methylene ether, Formaldehyde ethylene acetal
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
70 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
525 °F
contém
75 ppm BHT as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
75-76 °C/1.013 hPa
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
chave InChI
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)