239631
Ácido acetilsalicílico
≥99%
Sinônimo(s):
Ácido O-acetilsalicílico, AAS, Aspirina, Ácido 2-acetoxibenzoico
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
pf
134-136 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
250 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves