Key Documents
238228
Sigma-Aldrich
Allyl ethyl ether
95%
Sinônimo(s):
3-Ethoxypropene, Ethyl allyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
1361480
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
forma
liquid
Impurezas
1-5% ethanol
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
pb
65-66 °C (lit.)
densidade
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
chave InChI
OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-5.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)