Documentos Principais
236446
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane
≥99%
Sinônimo(s):
I-BCP, Trimethylene bromochloride, Trimethylene chlorobromide
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
157.44
Beilstein:
605278
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
pb
144-145 °C (lit.)
densidade
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
chave InChI
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)