Documentos Principais
235245
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl dichlorophosphate
99%
Sinônimo(s):
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate, 4-Chlorophenyl dichlorophosphinate, p-Chlorophenyl dichlorophosphate
About This Item
Fórmula linear:
Cl2P(O)OC6H4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
245.43
Beilstein:
910754
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
142 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H
chave InChI
CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Antimicrobial agents
  • Antioxidant agents
  • Antitumor agents
  • Nucleotide anti-viral prodrug
Used as:
  • Phosphorylation agent
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)