Documentos Principais
234605
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl acetate
98%
Sinônimo(s):
β-Naphthyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C10H7
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Beilstein:
1868291
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
Extensão da rotulagem
<0.2% free naphthol
pf
67-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
chave InChI
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)