234494
1-Eicosanol
98%
Sinônimo(s):
Arachinyl alcohol
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
pf
62-65 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
chave InChI
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
381.2 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
194 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)