Documentos Principais
233331
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo-d3
99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Sinônimo(s):
Acetonitrilo trideuterado, Cianeto de metila-d3
Selecione um tamanho
50 G
R$ 2.305,00
R$ 2.305,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 2.305,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3CN
Número CAS:
Peso molecular:
44.07
Beilstein:
1740230
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 2.305,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pureza isotópica
99.8 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
contém
1 % (v/v) TMS
Lim. expl.
3.0-16 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.341 (lit.)
p.e.
80.7 °C (lit.)
pf
-46 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Metanol-d4 ≥99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
151947
Metanol-d4
Magnetic Resonance Studies of Anisotropic Molecular Rotation in Liquid Acetonitrile-d3.
Bopp TT.
J. Chem. Phys. , 47(9), 3621-3626 (1967)
[Cp*IrCl2]2-catalysed cyclization of 2-alkynylanilines into indoles.
Kumaran E and Leong WK.
Tetrahedron Letters, 55(40), 5495-5498 (2014)
Pressure dependencies of rotational, translational, and viscous friction coefficients in water-d2, acetonitrile-d3, acetonitrile, chloroform, and benzene.
Wakai C and Nakahara M.
J. Chem. Phys. , 100(11), 8347-8358 (1994)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Anne Warner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 105, 46-54 (2014-12-22)
Stability-indicating reversed phase HPLC methods have been developed and validated for the determination of 13 potential process and degradation impurities in pemetrexed disodium drug substance (DS) and pemetrexed for injection drug product (DP). This paper describes the development of HPLC-UV