196657
1-Fluoronaphthalene
99%
Sinônimo(s):
α-Fluoronaphthalene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.593 (lit.)
p.e.
215 °C (lit.)
pf
−13 °C (lit.)
densidade
1.1322 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
chave InChI
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)