233099
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
231-233 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-3+
chave InChI
ANRMAUMHJREENI-ZZXKWVIFSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3