Documentos
232246
Sigma-Aldrich
Glycyrrhizic acid monoammonium salt hydrate
~75%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H65NO16 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
839.96 (anhydrous basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
~75%
atividade óptica
[α]25/D +47.8°, c = 1.6 in 40% ethanol
pf
209 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)C1CC[C@]3(C)C2C(=O)C=C4C5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O)O[C@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)C6O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(O)=O)C(O)=O
substituído por