Documentos
GF10763456
Selenium
lump, 3 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
SE006110
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Se
Número CAS:
Peso molecular:
78.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141910
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
gray
Ensaio
99.999%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 107-634-56
resistividade
1.2 μΩ-cm, 0°C
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
3 mm
pb
684.9 °C (lit.)
pf
217 °C (lit.)
densidade
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
chave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2