Documentos Principais
900794
Sigma-Aldrich
Selenium-77Se
≥99.2 atom % (77Se)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
77Se
Peso molecular:
76.92
Código UNSPSC:
12141910
pureza isotópica
≥99.2 atom % (77Se)
Formulário
solid
alteração de massa
M-2
cadeia de caracteres SMILES
[77SeH2]
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)