Documentos Principais
229660
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) sulfate
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
About This Item
Fórmula linear:
Hf(SO4)2
Número CAS:
Peso molecular:
370.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: hafnium
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Hf+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hf.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
chave InChI
NXKAMHRHVYEHER-UHFFFAOYSA-J
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)