Key Documents
229199
Sigma-Aldrich
Diphenylmercury(II)
Sinônimo(s):
Mercury(II)diphenyl
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2Hg
Número CAS:
Peso molecular:
354.80
Beilstein:
637234
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: mercury
reagent type: catalyst
pf
121-124 °C (lit.)
densidade
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hg](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Hg/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
chave InChI
HWMTUNCVVYPZHZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)