Documentos Principais
227900
Sigma-Aldrich
Silver chlorate
99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Argentous chlorate
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.215,00
R$ 1.215,00
Disponível para enviar em15 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.215,00
About This Item
Fórmula linear:
AgClO3
Número CAS:
Peso molecular:
191.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.215,00
Disponível para enviar em15 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
230 °C (lit.)
densidade
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO3/c;2-1(3)4/h;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
SDLBJIZEEMKQKY-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)