227455
Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
177-178 °C/740 mmHg (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)(C)CO
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
chave InChI
KJRFTNVYOAGTHK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?