Documentos Principais
227420
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
148.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
233 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1[nH]cnc1CO
InChI
1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H
chave InChI
UBHDUFNPQJWPRQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride was used in the synthesis of 1,3-bis(5-methyl-4-imidazolyl)-2-thiapropane (tridentate ligand).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
van Steenbergen AC, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 11, 3175-3182 (1990)