226734
Phosphorus pentabromide
95%
Sinônimo(s):
Pentabromophosphorane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
BrP(Br)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br5P/c1-6(2,3,4)5
chave InChI
QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?