146048
2-Adamantanone
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
2-Oxoadamantane, Tricyclo[3.3.1.13,7]decanone (9CI)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
256-258 °C (subl.) (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2CC3CC(C2)CC1C3
InChI
1S/C10H14O/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+
chave InChI
IYKFYARMMIESOX-SPJNRGJMSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?