226378
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboxylic acid imide
97%
Sinônimo(s):
N-Hydroxybicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid imide, HONB
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
165-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ON1C(=O)[C@@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]2C1=O
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6-,7+
chave InChI
ZUSSTQCWRDLYJA-UMRXKNAASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?