Documentos Principais
226327
Sigma-Aldrich
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acethydroxamate
98%
Sinônimo(s):
O-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
2,4,6-(CH3)3C6H2SO2ON=C(CH3)OC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
285.36
Beilstein:
2144156
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
54-56 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO\C(C)=N\OS(=O)(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-6-17-12(5)14-18-19(15,16)13-10(3)7-9(2)8-11(13)4/h7-8H,6H2,1-5H3/b14-12+
chave InChI
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
Aplicação
EthylO-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)