Documentos Principais
223743
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile
99%
Sinônimo(s):
Homovanillonitrile
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(OCH3)CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
163.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
p.e.
135-145 °C/2 mmHg (lit.)
pf
56-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CC#N)ccc1O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11/h2-3,6,11H,4H2,1H3
chave InChI
SDVYWMWQCJEYTC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetonitrile is a phenolic glycoside which is isolated from commercial Adenophora roots[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuka Koike et al.
Journal of natural medicines, 64(3), 245-251 (2010-03-17)
Five novel phenolic glycosides, adenophorasides A (1), B (2), C (3), D (4), and E (5), were isolated from commercial Adenophora roots, together with vanilloloside (6), 3,4-dimethoxybenzyl alcohol 7-O-beta-D: -glucopyranoside (7), and lobetyolin (8). The structures of the new compounds