Documentos
221538
Sigma-Aldrich
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
98%
Sinônimo(s):
Sodium pentanesulfonate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
174.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Used as a surfactant in studies on drug release from the water-in-oil-in-water multiple emulsion in vitro.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 741-741 (1993)