Documentos Principais
220140
Sigma-Aldrich
(Dichloromethyl)trimethylsilane
96%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCHCl2
Número CAS:
Peso molecular:
157.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.4455 (lit.)
p.e.
133 °C/730 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3)4(5)6/h4H,1-3H3
chave InChI
XJTUNBKAWATELL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)