219401
2-Fluoroiodobenzene
99%, contains copper as stabilizer
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.59 (lit.)
pb
188-189 °C (lit.)
pf
−41-−40 °C (lit.)
densidade
1.903 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
chave InChI
TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- bridged biphenyl compounds, 1-fluoro-8-methylbiphenylene and 4-fluoro-5-methylfluorene
- 2-acetyl-7-iodo-1-benzothiophene
- chiral o-phosphanophenyl sulfoxides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup