252786
2-Iodoanisole
98%
Sinônimo(s):
2-Iodophenyl methyl ether, 2-Methoxyiodobenzene
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.622 (lit.)
p.e.
125-126 °C/19 mmHg (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
1.799 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
chave InChI
DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?