Documentos Principais
219363
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzotrifluoride
99%
Sinônimo(s):
α,α,α,Ar-Tetrafluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CF3
Número CAS:
Peso molecular:
164.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
114-115 °C/750 mmHg (lit.)
densidade
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
BGVGHYOIWIALFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Fluorobenzotrifluoride was used in the synthesis of 2,2′-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl via nucleophilic aromatic substitution reaction with 2,2′-biphenol.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Akiko Okamoto et al.
Journal of oleo science, 56(9), 479-491 (2007-09-28)
Novel bifunctional acyl-acceptant biphenyls bearing trifluoromethylated aroyloxy groups were successfully synthesized in high yields via TfOH-mediated electrophilic aromatic aroylation of fluorobenzene with CF(3)-bearing aroyl chlorides followed by nucleophilic aromatic substitution with 2,2'-biphenol. Similarly, 2,2'-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl was synthesized via nucleophilic aromatic substitution