219223
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride
99%
Sinônimo(s):
3-(Dimethylamino)aniline dihydrochloride, 3-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
217 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 100mg/2ml, clear to slightly hazy (faintly yellow to tan to purple)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CN(C)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
BZJPIQKDEGXVFG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?