218456
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl dimethylpyruvate, Ketovaline ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
pb
62 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup