Documentos Principais
217204
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Nd(NO3)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
330.25 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
crystalline
composição
Degree of hydration, 5-6
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: neodymium
Impurezas
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.Nd.H2O/c3*2-1(3)4;;/h;;;;1H2/q3*-1;+3;
chave InChI
GZIAUVGSMHERLN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniel González-Mancebo et al.
Journal of colloid and interface science, 520, 134-144 (2018-03-14)
The singular properties of lanthanide-based inorganic nanoparticles (NPs) has raised the attention of the scientific community in biotechnological applications. In particular, those systems with two or more functionalities are especially interesting. In this work, an effective and commercially attractive procedure