Key Documents
216038
Sigma-Aldrich
Ammonium chromate
98%
Sinônimo(s):
Chromic acid ammonium salt
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2CrO4
Número CAS:
Peso molecular:
152.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
needles
densidade
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
FEIXNIOTSKFSAZ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Reagent for the preparation of a solid heterogeneous oxidizing agent for liquid phase oxidation of alcohols.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Nakamura, H.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 68, 997-997 (1995)