Documentos Principais
211761
Sigma-Aldrich
m-Cresol Purple sodium salt
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
m-Cresolsulfonphthalein sodium salt
Selecione um tamanho
1 G
R$ 256,00
5 G
R$ 776,00
10 G
R$ 1.325,00
R$ 256,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 256,00
5 G
R$ 776,00
10 G
R$ 1.325,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H17NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
404.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 256,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
composição
Dye content, 90%
cor
black
λmax
579 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥15000 at 433-439 nm in H2O at 0.008 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1cc(O)ccc1\C(=C2\C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S.Na/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26;/h3-12,22H,1-2H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b21-18+;
chave InChI
BYQJYOOKENJSNK-GOSREXKOSA-M
Descrição geral
m-cresol purple sodium salt (MCP) is a colorimetric pH indicator dye. The dye is blue in anionic form and yellow in protonated form.[1]
Aplicação
m-Cresol Purple sodium salt has been used to measure pH of seawater using a spectrophotometer.[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Neutral Red powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
N4638
Neutral Red
Acetaldeído ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
402788
Acetaldeído
Starch, soluble ACS reagent
Sigma-Aldrich
S9765
Starch, soluble
M.-I. Baraton
Sensors for Environment, Health and Security (2008)
Peter J Edmunds et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 8) (2020-03-18)
Experiments with coral fragments (i.e. nubbins) have shown that net calcification is depressed by elevated PCO2 Evaluating the implications of this finding requires scaling of results from nubbins to colonies, yet the experiments to codify this process have not been
Spectrophotometric high-precision seawater pH determination
for use in underway measuring systems
A?mann S
Ocean Science, 7, 597-607 (2011)