Documentos Principais
211680
Sigma-Aldrich
Nigrosin, alcohol soluble
Sinônimo(s):
Solvent Black 5
Selecione um tamanho
25 G
R$ 328,00
100 G
R$ 678,00
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 328,00
100 G
R$ 678,00
About This Item
Número CAS:
Número do índice de cores:
50415
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
solubilidade
alcohol: soluble
λmax
565 nm
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])O
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nigrosin is a black colored powder.[1] It is widely used to manufacture ink and shoe polish. It is also employed for dyeing leather, wood and textiles. In addition, alcohol soluble nigrosin dye is used in carbon papers, typewriter and ribbons.[2] It is used as an ingredient in rubber repairing lacquer.[3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Eosin Y 75% (HPLC)
Sigma-Aldrich
230251
Eosin Y
Henry Goldschmiedt
Practical Formulas for Hobby Or Profit (1973)
Design and validation of a diffuse reflectance and spectroscopic microendoscope with poly(dimethylsioxane)-based phantoms.
Greening GJ
Proc. SPIE: Int. Soc. Opt. Eng. (2015)
L. Kanerva, P. Elsner, J.E. Wahlberg, H.I. Maibach
Handbook of Occupational Dermatology (2013)