Documentos Principais
209724
Glycolaldehyde diethyl acetal
98%
Sinônimo(s):
2,2-Diethoxyethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
134.17
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CO)OCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
IKKUKDZKIIIKJK-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)