Documentos Principais
209716
Sigma-Aldrich
Ethyl (methylthio)acetate
98%
Sinônimo(s):
(Methylthio)acetic acid ethyl ester, Ethyl α-(methylthio)acetate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 592,00
R$ 592,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 592,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3SCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
134.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 592,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl (methylthio)acetate is an important sulphur-containing aroma compound isolated from melon Cucumis melo L[1].
Aplicação
Ethyl (methylthio)acetate was used as internal standard during the analytical determination of volatile sulfur compounds in port wines[2].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sulfur volatiles in Cucumis melo cv. Makdimon (Muskmelon) aroma.
Wyllie SG, et al.
Sulfur Compounds in Foods, 36-48 (1994)
António César Silva Ferreira et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(3), 727-732 (2003-01-23)
Volatile sulfur compounds of 15 young port wines and 12 old port wines were determined. As there is a great difference in the pool of sulfur compounds between the two groups of wines, an experimental protocol was performed to determine