W383503
Ethyl (methylthio)acetate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
(Methylthio)acetic acid ethyl ester, Ethyl α-(methylthio)acetate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Agency
meets requirements for JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; tropical; fruity; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)