202320
Poly(propylene glycol)
average Mn ~1,000
Sinônimo(s):
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
peso molecular
average Mn ~1,000
contém
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
índice de refração
n20/D 1.449
viscosidade
150 cSt(25 °C)(lit.)
índice de hidroxila
111 mg KOH/g
solubilidade
water: miscible (completely)
densidade
1.005 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a precursor to synthesize multiblock thermo-responsive smart polymers for various biomedical applications. The presence of PPG is the main reason for the thermosensitivity of these polymers. For example, it can be used to synthesize poly(ester urethane)s.
- For the surface modification of sisal fiber to enhance nucleating ability.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
445.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
229.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves