Documentos Principais
W400301
Sigma-Aldrich
Methyl (methylthio)acetate
FG
Sinônimo(s):
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.272,00
100 G
R$ 4.633,00
R$ 1.272,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.272,00
100 G
R$ 4.633,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3SCH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
120.17
Número FEMA:
4003
Beilstein:
1902431
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.146
NACRES:
NA.21
R$ 1.272,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Impurezas
may contain ≤50 ppm Methyl chloroacetate (residual solvent)
índice de refração
n20/D 1.4650 (lit.)
p.e.
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
nutty; roasted
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)