Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4989 (lit.)
p.e.
47 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Cc1ccccc1F
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
BANVZEUCJHUPOI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?