Documentos Principais
209457
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenyl)acetone
≥95% (GC)
Selecione um tamanho
10 G
R$ 2.290,00
R$ 2.290,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 2.290,00
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
152.17
Beilstein:
1936697
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.290,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)