208140
Mercury(II) cyanide
99%
Sinônimo(s):
Mercuric cyanide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
densidade
3.996 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#C[Hg]C#N
InChI
1S/2CN.Hg/c2*1-2;
chave InChI
FQGYCXFLEQVDJQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges