206253
Ammonium hexachlororhodate(III)
reagent grade
Sinônimo(s):
Rhodium(III)-ammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
forma
powder
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3H3N.Rh/h6*1H;3*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
chave InChI
OJNYBYILSUWBHM-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3