Documentos Principais
8.18282
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Di-tert-butyl dicarbonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
246-240-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Di-tert-butyl dicarbonate, for synthesis
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
56-57 °C/0.7 hPa
pf
20-24 °C
temperatura de transição
flash point 37 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(C)(C)C)C(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Di-tert-butyl dicarbonate for synthesis. CAS 24424-99-5, molar mass 218.25 g/mol.
Nota de análise
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Melting range (lower value)≥ 20 °CMelting range (upper value)≤ 24 °CIdentity (IR)passes testDue to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup