Documentos Principais
204617
Sigma-Aldrich
Thallium(III) oxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Tl2O3
Número CAS:
Peso molecular:
456.76
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38120906
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: thallium
pf
717 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
chave InChI
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)