Documentos Principais
342254
Sigma-Aldrich
Rhenium(IV) oxide
99.7% trace metals basis
Sinônimo(s):
Rhenium dioxide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 5.311,00
5 G
R$ 19.274,00
R$ 5.311,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 5.311,00
5 G
R$ 19.274,00
About This Item
Fórmula linear:
ReO2
Número CAS:
Peso molecular:
218.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 5.311,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.7% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: rhenium
cadeia de caracteres SMILES
O=[Re]=O
InChI
1S/2O.Re
chave InChI
WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Rhenium(IV) oxide is a crystalline solid that adopts a rutile structure. It can be used as a catalyst, and additive in the fabrication of superconducting ceramics. The layers containing ReO2 can be used to protect dielectric layers, inter-connects, and ferroelectric capacitors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3