Documentos Principais
333212
Sigma-Aldrich
Thallium(I) carbonate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Thallous carbonate
Selecione um tamanho
10 G
R$ 467,00
R$ 467,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 467,00
About This Item
Fórmula linear:
Tl2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
468.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 467,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: thallium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
260-270 °C (dec.) (lit.)
densidade
7.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tl]OC(=O)O[Tl]
InChI
1S/CH2O3.2Tl/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
DASUJKKKKGHFBF-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T S Thian et al.
Applied and environmental microbiology, 41(3), 724-728 (1981-03-01)
Gentamicin-thallous-carbonate (GTC) agar was formulated by Donnelly and Hartman (Appl. Environ. Microbiol. 35:576-581, 1978) to select for fecal streptococci in sewage and water samples. The present study was conducted to determine the usefulness of GTC agar for the enumeration of
[Studies on the spermotoxicity of thallium carbonate in drinking water and its effect on the reproductive function of mice].
Q Y Wei
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 21(3), 141-143 (1987-05-01)
[Experimental substantiation of maximum permissible concentration of thallium carbonate in environmental air].
A Kh Kamil'dzhanov
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 8-10 (1993-05-01)