Documentos Principais
204536
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
<20 μm, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tantalum pentoxide
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.062,00
50 G
R$ 3.781,00
R$ 1.062,00
Disponível para enviar em04 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.062,00
50 G
R$ 3.781,00
About This Item
Fórmula linear:
Ta2O5
Número CAS:
Peso molecular:
441.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38180602
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.062,00
Disponível para enviar em04 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tantalum
tamanho de partícula
<20 μm
densidade
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
chave InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ta2O5 (tantalum pentoxide) is a transition-metal oxide with a high refractive index (n=2.02–2.16), high dielectric constant, wide bandgap (4.0–4.5 eV), and wide transmission spectrum. It is a non-silicon dielectric material used in microelectronic devices and the ideal capacitive material for next-generation multi-chip modules. Due to its high acidity, it can serve as a catalyst for the oxidation of alkanes and pollution reduction. In addition, it is successfully used for the anode oxidization of electrodes in lithium batteries.
Aplicação
  • Double-layered nanoparticle stacks for spectro-electrochemical applications.: This study discusses the development of double-layered nanoparticle stacks incorporating Tantalum(V) oxide, which have significant potential in spectro-electrochemical applications due to their high refractive index and dielectric properties (Frank et al., 2012).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5