203785
Mercury(II) iodide
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Mercuric iodide red
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: mercury
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
354 °C (lit.)
pf
259 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
cadeia de caracteres SMILES
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?